Tisk…
4-Fluoro-2-methylbenzenesulphonyl chloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 4-Fluoro-2-methylbenzene-1-sulphonyl chloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
558567-1G 558567-5G
SIAL558567-1GEA 0 CZK
SIAL558567-1G SIAL558567-5G
4-Fluoro-2-methylbenzenesulphonyl chloride, Sigma-Aldrich®
4-Fluoro-2-methylbenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₆ClFO₂S
MW: 208,64 g/mol
Bod varu: 245…246 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,433 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD03094390
CAS číslo: 7079-48-3
UN: 3265
ADR: 8,II