Tisk…
4-Fluoro-2-methylbenzenesulphonyl chloride ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
L19517.03 L19517.06
L19517.03EA 1270 CZK
L19517.03 L19517.06
4-Fluoro-2-methylbenzenesulphonyl chloride ≥97%
4-Fluoro-2-methylbenzenesulphonyl chloride
Purity: 97% CAS No.: 7079-48-3 Molecular Formula: C7H6ClFO2S Formula Weight: 208.64 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5370 Boiling Point: 245-246° Beilstein Reference: 6720115 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD03094390
Vzorec: C₇H₆ClFO₂S
Bod varu: 245…246 °C
Hustota: 1,433
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094390
CAS číslo: 7079-48-3
UN: 3265
ADR: 8,II