Tisk…
4-Vinylpyridine 95% Stabilised
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
140912500 140910010 140911000
ACRO140912500EA 3070 CZK
ACRO140912500 ACRO140910010 ACRO140911000
4-Vinylpyridine 95% Stabilised
4-Vinylpyridine
Vzorec: C₇H₇N
MW: 105.14
Bod varu: 62…65 °C (15 mmHg)
Bod tání: –20 °C
Hustota: 0.989 g/cm³
Bod vzplanutí: 48 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00006447
CAS číslo: 100-43-6
EINECS: 202-852-0
UN: 3073
ADR: 6.1 II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow to red-brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5480 to 1.5540 (20°C, 589 nm)
GC ≥94.0 %
Stabilizer 80 to 150 ppm Hydroquinone