Tisk…
4-Acetylbenzenesulphonyl chloride 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
343850050 343850500
ACRO343850050EA 1890 CZK
ACRO343850050 ACRO343850500
4-Acetylbenzenesulphonyl chloride 97%
4-Acetylbenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₈H₇ClO₃S
Bod tání: 83…87 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00800269
CAS číslo: 1788-10-9
UN: 3261
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to orange to brown Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 83 to 87 °C
Additional info product may contain varying amounts of inorganic chloride
GC ≥96.0 %