Tisk…
4-Acetylbenzenesulphonyl chloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 4-Acetylbenzenesulphonyl Chloride, 4-Acetylbenzene-1-sulphonyl chloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
00933-10G 00933-50G
SIAL00933-10GEA 3090 CZK
SIAL00933-10G SIAL00933-50G
4-Acetylbenzenesulphonyl chloride, Sigma-Aldrich®
4-Acetylbenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₈H₇ClO₃S
MW: 218,66 g/mol
Bod tání: 87…88 °C
MDL Number: MFCD00800269
CAS číslo: 1788-10-9
UN: 3261
ADR: 8,III