2-Fluoroisonicotinonitrile, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
4-Cyano-2-fluoropyridine
M-Clarity™ quality level = MQ100
704016-1G
704016-5G
SIAL704016-1GEA
1440
CZK
SIAL704016-1G
SIAL704016-5G
2-Fluoroisonicotinonitrile, Sigma-Aldrich®
2-Fluoroisonicotinonitrile
Vzorec:
C₆H₃FN₂ MW: 122,1 g/mol |
MDL Number:
MFCD09027299 CAS číslo: 3939-14-8 |