Tisk…
2-Fluoroisonicotinonitrile, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 4-Cyano-2-fluoropyridine
M-Clarity™ quality level = MQ100
704016-1G 704016-5G
SIAL704016-1GEA 1440 CZK
SIAL704016-1G SIAL704016-5G
2-Fluoroisonicotinonitrile, Sigma-Aldrich®
2-Fluoroisonicotinonitrile
Vzorec: C₆H₃FN₂
MW: 122,1 g/mol
MDL Number: MFCD09027299
CAS číslo: 3939-14-8