Tisk…
2-Fluoroisonicotinonitrile ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Cyano-2-fluoropyridine
H25938.14 H25938.06 H25938.03
H25938.14EA 5700 CZK
H25938.14 H25938.06 H25938.03
2-Fluoroisonicotinonitrile ≥97%
2-Fluoroisonicotinonitrile
Purity: 97% CAS No.: 3939-14-8 Molecular Formula: C6H3FN2 Formula Weight: 122.10 Melting Point: 31-33° MDL No.: MFCD09027299
Vzorec: C₆H₃FN₂
MW: 122,1 g/mol
Bod tání: 31…33 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09027299
CAS číslo: 3939-14-8