4-Chlorothiobenzamide ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A12021.09
A12021.14
A12021.18
A12021.22
A12021.09EA
1350
CZK
A12021.09
A12021.14
A12021.18
A12021.22
4-Chlorothiobenzamide ≥97%
4-Chlorothiobenzamide
Purity: 97%
CAS No.: 2521-24-6
Molecular Formula: C7H6ClNS
Formula Weight: 171.65
Melting Point: 123-129°
Beilstein Reference: 606603
Vzorec:
C₇H₆ClNS Bod varu: 276 °C (1013 hPa) Bod tání: 123…129 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00040956 CAS číslo: 2521-24-6 |