Tisk…
4-Chlorobenzenesulphonamide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
C24191-100G C24191-5G
SIALC24191-100GEA 0 CZK
SIALC24191-100G SIALC24191-5G
4-Chlorobenzenesulphonamide, Sigma-Aldrich®
4-Chlorobenzenesulphonamide
Vzorec: C₆H₆ClNO₂S
MW: 191,64 g/mol
Bod varu: 316 °C (1013 hPa)
Bod tání: 144…148 °C
MDL Number: MFCD00007936
CAS číslo: 98-64-6
EINECS: 202-689-5