4-Chlorobenzamidine hydroiodide 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4-Chlorobenzene-1-carboximidamide hydroiodide, 4-Chlorophenylamidine hydroiodide
A11571.06
A11571.03
A11571.06EA
4190
CZK
A11571.06
A11571.03
4-Chlorobenzamidine hydroiodide 96%
4-Chlorobenzamidine hydroiodide
Purity: 96%
CAS No.: 115297-57-9
Molecular Formula: C7H7ClN2.HI
Formula Weight: 282.51
Melting Point: ca 235° dec.
Beilstein Reference: 8280383
Vzorec:
C₇H₈ClIN₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00051987 CAS číslo: 115297-57-9 |