Tisk…
4-Chloro-o-toluic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
634034-1G 634034-5G
SIAL634034-1GEA 1030 CZK
SIAL634034-1G SIAL634034-5G
4-Chloro-o-toluic acid, Sigma-Aldrich®
4-Chloro-o-toluic acid
Vzorec: C₈H₇ClO₂
MW: 170,6 g/mol
MDL Number: MFCD00045852
CAS číslo: 7499-07-2