4-Butylbenzenesulphonyl chloride ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A16577.06
A16577.14
A16577.06EA
2050
CZK
A16577.06
A16577.14
4-Butylbenzenesulphonyl chloride ≥97%
4-Butylbenzenesulphonyl chloride
Purity: 97%
CAS No.: 54997-92-1
Molecular Formula: C10H13ClO2S
Formula Weight: 232.73
Melting Point: 13-15°
Boiling Point: 126-128°/0.6mm
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00173908
Vzorec:
C₁₀H₁₃ClO₂S Bod varu: 126…128 °C (0,6 mmHg) Bod tání: 13…15 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00173908 CAS číslo: 54997-92-1 UN: 3265 ADR: 8,II |