Tisk…
4-Bromoimidazole 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-Bromo-1H-imidazole
376900010 376900050
ACRO376900010EA 2500 CZK
ACRO376900010 ACRO376900050
4-Bromoimidazole 97%
4-Bromoimidazole
Vzorec: C₃H₃BrN₂
MW: 146,97 g/mol
Bod tání: 126…132 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00047021
CAS číslo: 2302-25-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to beige Powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 126 to 132 °C
HPLC ≥96.0 %