Tisk…
4-Bromobenzenesulphonamide ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
L08602.03 L08602.06 L08602.14
L08602.03EA 1010 CZK
L08602.03 L08602.06 L08602.14
4-Bromobenzenesulphonamide ≥98%
4-Bromobenzenesulphonamide
Purity: 98% CAS No.: 701-34-8 Molecular Formula: C6H6BrNO2S Formula Weight: 236.09 Melting Point: 164-167° Beilstein Reference: 2691657
Vzorec: C₆H₆BrNO₂S
MW: 236,09 g/mol
Bod tání: 164…167 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051977
CAS číslo: 701-34-8