Tisk…
4-Bromo-3-methylbenzenesulphonyl chloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 4-Bromo-3-methylbenzene-1-sulphonyl chloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
556009-1G 556009-5G
SIAL556009-1GEA 2680 CZK
SIAL556009-1G SIAL556009-5G
4-Bromo-3-methylbenzenesulphonyl chloride, Sigma-Aldrich®
4-Bromo-3-methylbenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₆BrClO₂S
MW: 269,55 g/mol
Bod tání: 61 °C
MDL Number: MFCD03094696
CAS číslo: 72256-93-0
UN: 3261
ADR: 8,II