Tisk…
4-Bromo-2,5-difluorobenzenesulphonyl chloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
632856-1G 632856-5G
SIAL632856-1GEA 2090 CZK
SIAL632856-1G SIAL632856-5G
4-Bromo-2,5-difluorobenzenesulphonyl chloride, Sigma-Aldrich®
4-Bromo-2,5-difluorobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₂BrClF₂O₂S
MW: 291,5 g/mol
Bod varu: 76 °C (0,01 mmHg)
Bod tání: 34…36 °C
MDL Number: MFCD00042181
CAS číslo: 207974-14-9
UN: 3261
ADR: 8,II