Tisk…
4-Aminobenzamidine dihydrochloride 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Aminophenylamidine dihydrochloride, 4-Aminobenzene-1-carboximidamide dihydrochloride
228050050 228050010 228050250
ACRO228050050EA 3390 CZK
ACRO228050050 ACRO228050010 ACRO228050250
4-Aminobenzamidine dihydrochloride 97%
4-Aminobenzamidine dihydrochloride
Vzorec: C₇H₁₁Cl₂N₃
MW: 208,09 g/mol
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00013001
CAS číslo: 2498-50-2
EINECS: 219-692-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥96.0 %