Tisk…
Biochanin A, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 5,7-Dihydroxy-3-(4-methoxyphenyl)-4-benzopyrone, 5,7-Dihydroxy-3-(4-methoxyphenyl)chromen-4-one, 4'-Methoxy-5,7-dihydroxyisoflavone, 5,7-Dihydroxy-3-(4-methoxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 5,7-Dihydroxy-3-(4-methoxyphenyl)-4H-chromen-4-one, 5,7-Dihydroxy-4'-methoxyisoflavone
M-Clarity™ quality level = MQ100
D2016-100MG D2016-1G D2016-250MG
SIALD2016-100MGEA 3260 CZK
SIALD2016-100MG SIALD2016-1G SIALD2016-250MG
Biochanin A, Sigma-Aldrich®
Biochanin A
Vzorec: C₁₆H₁₂O₅
MW: 284,27 g/mol
MDL Number: MFCD00006839
CAS číslo: 491-80-5
EINECS: 207-744-7