Genistein, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
G6649-100MG
G6649-25MG
G6649-5MG
SIALG6649-100MGEA
13000
CZK
SIALG6649-100MG
SIALG6649-25MG
SIALG6649-5MG
Genistein, Sigma-Aldrich®
Genistein
Vzorec:
C₁₅H₁₀O₅ Bod tání: 297…298 °C |
MDL Number:
MFCD00016952 CAS číslo: 446-72-0 EINECS: 207-174-9 |