Tisk…
Genistein (synthetic) 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
328270250 328271000
ACRO328270250EA 4780 CZK
ACRO328270250 ACRO328271000
Genistein (synthetic) 99%
Genistein
Vzorec: C₁₅H₁₀O₅
Bod tání: 297…298 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00016952
CAS číslo: 446-72-0
EINECS: 207-174-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %