Tisk…
Chrysin 99+%
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms: 5,7-Dihydroxy-2-phenyl-4H-chromen-4-one, 5,7-Dihydroxyflavone, 5,7-Dihydroxy-2-phenyl-4H-benzo[b]pyran-4-one, 5,7-Dihydroxy-2-phenyl-4H-1-benzopyran-4-one, 5,7-Dihydroxy-2-phenyl-4-benzopyrone, 5,7-Dihydroxy-2-phenylchromen-4-one
110320050 110320250 110321000
ACRO110320050EA 1950 CZK
ACRO110320050 ACRO110320250 ACRO110321000
Chrysin 99+%
Chrysin
Vzorec: C₁₅H₁₀O₄
MW: 254,24 g/mol
Bod varu: 429 °C (1013 hPa)
Bod tání: 284…290 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006834
CAS číslo: 480-40-0
EINECS: 207-549-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 284 to 290 °C
Loss on drying ≤1.0 %
HPLC ≥99.0 %