Apigenin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
4',5,7-Trihydroxyflavone, 5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4-benzopyrone, 5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-chromen-4-one, 5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 4',6'-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)benzo(e)oxacyclohex-2-en-4-on, 5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)chromen-4-one
10798-100MG
10798-25MG
SIAL10798-100MGEA
17200
CZK
SIAL10798-100MG
SIAL10798-25MG
Apigenin, Sigma-Aldrich®
Apigenin
Vzorec:
C₁₅H₁₀O₅ MW: 270,24 g/mol |
MDL Number:
MFCD00006831 CAS číslo: 520-36-5 EINECS: 208-292-3 |