Apigenin
Dodavatel: Cayman Chemical
Synonyms:
4',5,7-Trihydroxyflavone, 5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4-benzopyrone, 5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-chromen-4-one, 5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 4',6'-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)benzo(e)oxacyclohex-2-en-4-on, 5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)chromen-4-one
10010275-100
10010275-25
10010275-50
10010275-500
CAYM10010275-100EA
8610
CZK
CAYM10010275-100
CAYM10010275-25
CAYM10010275-50
CAYM10010275-500
Apigenin
Apigenin
Vzorec:
C₁₅H₁₀O₅ MW: 270,24 g/mol |
MDL Number:
MFCD00006831 CAS číslo: 520-36-5 EINECS: 208-292-3 |