Tisk…
Luteolin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-5,7-dihydroxy-4-benzopyrone, Natural Yellow 2, 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-5,7-dihydroxy-4H-chromen-4-one, 3',4',5,7-Tetrahydroxyflavone
M-Clarity™ quality level = MQ200
L9283-10MG L9283-50MG
SIALL9283-10MGEA 8210 CZK
SIALL9283-10MG SIALL9283-50MG
Luteolin, Sigma-Aldrich®
Luteolin
Vzorec: C₁₅H₁₀O₆
MW: 286,24 g/mol
MDL Number: MFCD00017309
CAS číslo: 491-70-3
EINECS: 207-741-0