Tisk…
Luteolin
Dodavatel: Cayman Chemical
Varování
Synonyms: 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-5,7-dihydroxy-4-benzopyrone, Natural Yellow 2, 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-5,7-dihydroxy-4H-chromen-4-one, 3',4',5,7-Tetrahydroxyflavone
10004161-10 10004161-100 10004161-50 10004161-500
CAYM10004161-10EA 1050 CZK
CAYM10004161-10 CAYM10004161-100 CAYM10004161-50 CAYM10004161-500
Luteolin
Luteolin
Vzorec: C₁₅H₁₀O₆
MW: 286,24 g/mol
MDL Number: MFCD00017309
CAS číslo: 491-70-3
EINECS: 207-741-0