Tisk…
Luteolin ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-5,7-dihydroxy-4-benzopyrone, Natural Yellow 2, 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-5,7-dihydroxy-4H-chromen-4-one, 3',4',5,7-Tetrahydroxyflavone
L14186.MCEA 2820 CZK
L14186.MC L14186.ME
Luteolin ≥97%
Luteolin
Purity: 97% CAS No.: 491-70-3 Molecular Formula: C15H10O6 Formula Weight: 286.24 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 292084 Merck Reference: 14,5614 MDL No.: MFCD00017309
Vzorec: C₁₅H₁₀O₆
MW: 286,24 g/mol
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00017309
CAS číslo: 491-70-3
EINECS: 207-741-0
Merck Index: 14,5614