Tisk…
4,6-Decadiyne ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H53467.03 H53467.06 H53467.14
H53467.03EA 1860 CZK
H53467.03 H53467.06 H53467.14
4,6-Decadiyne ≥97%
4,6-Decadiyne
Vzorec: C₁₀H₁₄
Bod varu: 96 °C (15 mmHg)
Hustota: 0,82
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041645
CAS číslo: 16387-71-6
UN: 3295
ADR: 3,III