Tisk…
4,5-Dicyanoimidazole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 4,5-Dicyano-1H-imidazole, Imidazole-4,5-dicarbonitrile
M-Clarity™ quality level = MQ300
554030-1KG 554030-25G 554030-5G
SIAL554030-1KGEA 0 CZK
SIAL554030-1KG SIAL554030-25G SIAL554030-5G
4,5-Dicyanoimidazole, Sigma-Aldrich®
4,5-Dicyanoimidazole
Vzorec: C₅H₂N₄
MW: 118,1 g/mol
Bod tání: 176 °C
Hustota: 1,458 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00005194
CAS číslo: 1122-28-7
EINECS: 214-344-6