4,5-Dicyanoimidazole ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L12215.06
L12215.14
L12215.06EA
1590
CZK
L12215.06
L12215.14
4,5-Dicyanoimidazole ≥98%
4,5-Dicyanoimidazole
Purity: 98+%
CAS No.: 1122-28-7
Molecular Formula: C5H2N4
Formula Weight: 118.10
Odour: Odourless
Melting Point: 173-177°
Beilstein Reference: 118208
MDL No.: MFCD00005194
Vzorec:
C₅H₂N₄ Bod tání: 173…177 °C Hustota: 1,458 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005194 CAS číslo: 1122-28-7 EINECS: 214-344-6 |