Tisk…
4,5-Dicyanoimidazole 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
368530050 368530250
ACRO368530050EA 1440 CZK
ACRO368530050 ACRO368530250
4,5-Dicyanoimidazole 99%
4,5-Dicyanoimidazole
Vzorec: C₅H₂N₄
Bod tání: 174…177 °C
Hustota: 1,458 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00005194
CAS číslo: 1122-28-7
EINECS: 214-344-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 173 to 177 °C
HPLC ≥98.5 %