Tisk…
4,5-Dichloroimidazole ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 4,5-Dichloro-1H-imidazole
L06262.06 L06262.14
L06262.06EA 1670 CZK
L06262.06 L06262.14
4,5-Dichloroimidazole ≥98%
4,5-Dichloroimidazole
Purity: 98% CAS No.: 15965-30-7 Molecular Formula: C3H2Cl2N2 Formula Weight: 136.97 Melting Point: 179-182° Beilstein Reference: 606155
Vzorec: C₃H₂Cl₂N₂
MW: 136,97 g/mol
Bod tání: 179…182 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005195
CAS číslo: 15965-30-7