4,4,5,5,5-Pentafluorpentan-1-ol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
4,4,5,5,5-Pentafluoropentanol
M-Clarity™ quality level = MQ100
541133-25G
541133-5G
SIAL541133-25GEA
6970
CZK
SIAL541133-25G
SIAL541133-5G
4,4,5,5,5-Pentafluorpentan-1-ol, Sigma-Aldrich®
4,4,5,5,5-Pentafluorpentan-1-ol
Vzorec:
C₅H₇F₅O |
MDL Number:
MFCD00153224 CAS číslo: 148043-73-6 EINECS: 421-360-9 |