Ethyl-4,4,4-trifluoroacetoacetate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
Ethyl trifluoroacetoacetate, Ethyl 4,4,4-trifluoro-3-oxobutanoate
M-Clarity™ quality level = MQ100
E50205-100G
E50205-25G
E50205-5G
SIALE50205-100GEA
9400
CZK
SIALE50205-100G
SIALE50205-25G
SIALE50205-5G
Ethyl-4,4,4-trifluoroacetoacetate, Sigma-Aldrich®
Ethyl-4,4,4-trifluoroacetoacetate
Vzorec:
C₆H₇F₃O₃ MW: 184,11 g/mol Bod varu: 131 °C (1013 hPa) Bod tání: –39 °C Hustota: 1,2586 g/cm³ (15.5 °C) |
MDL Number:
MFCD00000424 CAS číslo: 372-31-6 EINECS: 206-750-7 UN: 3272 ADR: 3,III |