Tisk…
Ethyl-4,4,4-trifluoroacetoacetate 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Ethyl trifluoroacetoacetate, Ethyl 4,4,4-trifluoro-3-oxobutanoate
A13717.09 A13717.18 A13717.30
A13717.09EA 1370 CZK
A13717.09 A13717.18 A13717.30
Ethyl-4,4,4-trifluoroacetoacetate 97%
Ethyl-4,4,4-trifluoroacetoacetate
Purity: 98+% CAS No.: 372-31-6 Molecular Formula: C6H7F3O3 Formula Weight: 184.12 Flash Point: 38°(100°F) Refractive Index: 1.3760 Odour: Odourless Melting Point: -30° Boiling Point: 129-130° Beilstein Reference: 608353 UN No.: 3272 MDL No.: MFCD00000424
Vzorec: C₆H₇F₃O₃
Bod varu: 129…130 °C
Bod tání: –30 °C
Hustota: 1,259
Bod vzplanutí: 38 °C (100 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000424
CAS číslo: 372-31-6
EINECS: 206-750-7
UN: 3272
ADR: 3,III