Tisk…
Ethyl-4,4,4-trifluoroacetoacetate 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
119030250 119031000
ACRO119030250EA 2510 CZK
ACRO119030250 ACRO119031000
Ethyl-4,4,4-trifluoroacetoacetate 97%
Ethyl-4,4,4-trifluoroacetoacetate
Vzorec: C₆H₇F₃O₃
Bod varu: 131 °C (709 mmHg)
Bod tání: –39 °C
Hustota: 1,25 g/cm³
Bod vzplanutí: 28 °C
MDL Number: MFCD00000424
CAS číslo: 372-31-6
EINECS: 206-750-7
UN: 1993
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3750 to 1.3780 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %