4,16-Dibromo[2.2]paracyclophane ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
B25745.03
B25745.14
B25745.06
B25745.03EA
2810
CZK
B25745.03
B25745.14
B25745.06
4,16-Dibromo[2.2]paracyclophane ≥98%
4,16-Dibromo[2.2]paracyclophane
Purity: 98%
CAS No.: 96392-77-7
Molecular Formula: C16H14Br2
Formula Weight: 366.10
Melting Point: 249-252°
MDL No.: MFCD09953451
Vzorec:
C₁₆H₁₄Br₂ Bod tání: 249…252 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09953451 CAS číslo: 96392-77-7 |