Tisk…
4-(Trifluoromethyl)benzenesulphonamide ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: α,α,α-Trifluoro-p-toluenesulphonamide
B25243.03 B25243.06 B25243.14
B25243.03EA 1140 CZK
B25243.03 B25243.06 B25243.14
4-(Trifluoromethyl)benzenesulphonamide ≥97%
4-(Trifluoromethyl)benzenesulphonamide
Purity: 97% CAS No.: 830-43-3 Molecular Formula: C7H6F3NO2S Formula Weight: 225.19 Melting Point: 178-182° Beilstein Reference: 2695323
Vzorec: C₇H₆F₃NO₂S
MW: 225,19 g/mol
Bod tání: 178…182 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00159251
CAS číslo: 830-43-3
EINECS: 212-596-1