Tisk…
4-Isopropylbenzenesulphonyl chloride 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
L10428.06 L10428.14
L10428.06EA 1550 CZK
L10428.06 L10428.14
4-Isopropylbenzenesulphonyl chloride 96%
4-Isopropylbenzenesulphonyl chloride
Purity: 96% CAS No.: 54997-90-9 Molecular Formula: C9H11ClO2S Formula Weight: 218.70 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5390 Boiling Point: 142°/5mm Beilstein Reference: 1103862 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00041510
Vzorec: C₉H₁₁ClO₂S
Bod varu: 142 °C (5 mmHg)
Hustota: 1,220
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041510
CAS číslo: 54997-90-9
UN: 3265
ADR: 8,III