Tisk…
4-(Hydroxymethyl)benzoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 4-Carboxybenzylalcohol, HMBA Linker, HMBA
M-Clarity™ quality level = MQ100
382639-10G 382639-1G
SIAL382639-10GEA 12240 CZK
SIAL382639-10G SIAL382639-1G
4-(Hydroxymethyl)benzoic acid, Sigma-Aldrich®
4-(Hydroxymethyl)benzoic acid
Vzorec: C₈H₈O₃
MW: 152,15 g/mol
MDL Number: MFCD00017598
CAS číslo: 3006-96-0