Tisk…
4-Acetoxy-3-methoxybenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 4-Formyl-2-methoxyphenyl acetate, Vanillin acetate
M-Clarity™ quality level = MQ100
W310808-100G-K W310808-1KG-K W310808-5KG-K
SIALW310808-100G-KEA 2590 CZK
SIALW310808-100G-K SIALW310808-1KG-K SIALW310808-5KG-K
4-Acetoxy-3-methoxybenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
4-Acetoxy-3-methoxybenzaldehyde
Vzorec: C₁₀H₁₀O₄
MDL Number: MFCD00003362
CAS číslo: 881-68-5
EINECS: 212-920-1