Tisk…
4-Acetoxy-3-methoxybenzaldehyde ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 4-Formyl-2-methoxyphenyl acetate, Vanillin acetate
A12103.14 A12103.22 A12103.30
A12103.14EA 1620 CZK
A12103.14 A12103.22 A12103.30
4-Acetoxy-3-methoxybenzaldehyde ≥98%
4-Acetoxy-3-methoxybenzaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 881-68-5 Molecular Formula: C10H10O4 Formula Weight: 194.18 Melting Point: 74-78° Beilstein Reference: 1963795
Vzorec: C₁₀H₁₀O₄
Bod tání: 74…78 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003362
CAS číslo: 881-68-5
EINECS: 212-920-1