Tisk…
4-Acetamidobenzenesulphonyl chloride 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: N-Acetylsulphanilyl chloride
150721000 150725000 150720025
ACRO150721000EA 1240 CZK
ACRO150721000 ACRO150725000 ACRO150720025
4-Acetamidobenzenesulphonyl chloride 99%
4-Acetamidobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₈H₈ClNO₃S
MW: 233,68 g/mol
Bod varu: 416 °C (1013 hPa)
Bod tání: 145…148 °C (rozkl.)
Bod vzplanutí: >112 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007442
CAS číslo: 121-60-8
EINECS: 204-485-1
UN: 3261
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to cream to light beige Crystalline or granular powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 144 to 148 °C (Dec)
Titration Argentometric ≥98.5 %