Tisk…
4-(Bromomethyl)benzenesulphonyl chloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 4-(Bromomethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
557153-1G 557153-5G
SIAL557153-1GEA 1320 CZK
SIAL557153-1G SIAL557153-5G
4-(Bromomethyl)benzenesulphonyl chloride, Sigma-Aldrich®
4-(Bromomethyl)benzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₆BrClO₂S
MW: 269,55 g/mol
Bod tání: 74…76 °C
MDL Number: MFCD00156129
CAS číslo: 66176-39-4
UN: 3261
ADR: 8,II