Tisk…
4-(Bromomethyl)benzenesulphonyl chloride 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-(Bromomethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
360540010 360540050 360540250
ACRO360540010EA 931 CZK
ACRO360540010 ACRO360540050 ACRO360540250
4-(Bromomethyl)benzenesulphonyl chloride 95%
4-(Bromomethyl)benzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₆BrClO₂S
Bod tání: 69…76 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00156129
CAS číslo: 66176-39-4
UN: 3261
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 72 to 77 °C
Titration Argentometric ≥94 %