Tisk…
4-(Aminomethyl)benzoic acid 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
232220250 232221000
ACRO232220250EA 1720 CZK
ACRO232220250 ACRO232221000
4-(Aminomethyl)benzoic acid 99%
4-(Aminomethyl)benzoic acid
Vzorec: C₈H₉NO₂
Bod tání: >300 °C
Bod vzplanutí: >300 °C
MDL Number: MFCD00010203
CAS číslo: 56-91-7
EINECS: 200-297-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤6 % (K.F.)
HPLC ≥98.5 %
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 % (On dry substance)