4-(Aminomethyl)benzoic acid 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
B23519.14
B23519.22
B23519.36
B23519.14EA
1780
CZK
B23519.14
B23519.22
B23519.36
4-(Aminomethyl)benzoic acid 97%
4-(Aminomethyl)benzoic acid
Purity: 97%
CAS No.: 56-91-7
Molecular Formula: C8H9NO2
Formula Weight: 151.16
Melting Point: ca 290° dec.
Beilstein Reference: 1100606
Vzorec:
C₈H₉NO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010203 CAS číslo: 56-91-7 EINECS: 200-297-9 |