4-(2-Hydroxyethyl)pyridine ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-(4-Pyridyl)ethanol
L13780.06
L13780.03
L13780.06EA
7900
CZK
L13780.06
L13780.03
4-(2-Hydroxyethyl)pyridine ≥98%
4-(2-Hydroxyethyl)pyridine
Purity: 98%
CAS No.: 5344-27-4
Molecular Formula: C7H9NO
Formula Weight: 123.16
Flash Point: 92°(197°F)
Refractive Index: 1.5380
Melting Point: 8-10°
Boiling Point: 121-122°/2mm
Beilstein Reference: 111361
MDL No.: MFCD00129038
Vzorec:
C₇H₉NO MW: 123,15 g/mol Bod varu: 121…122 °C (2 mmHg) Bod tání: 8…10 °C Hustota: 1,093 Bod vzplanutí: 92 °C (197 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00129038 CAS číslo: 5344-27-4 EINECS: 226-286-9 |