Methyl-3-phenylpropionate ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
L05310.18
L05310.30
L05310.18EA
3430
CZK
L05310.18
L05310.30
Methyl-3-phenylpropionate ≥98%
Methyl-3-phenylpropionate
Purity: 98%
CAS No.: 103-25-3
Molecular Formula: C10H12O2
Formula Weight: 164.20
Flash Point: 100°(212°F)
Refractive Index: 1.5020
Boiling Point: 236-239°
Beilstein Reference: 1909591
MDL No.: MFCD00017209
Vzorec:
C₁₀H₁₂O₂ Bod varu: 236…239 °C Hustota: 1,045 Bod vzplanutí: 100 °C (212 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00017209 CAS číslo: 103-25-3 EINECS: 203-092-2 |