Tisk…
3-Phenylpropionyl chloride 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Hydrocinnamoyl chloride, Hydrocinnamoyl chlorid, 3-Phenylpropanoyl chloride, 3-Phenylpropanonylchlorid
134380250 134381000
ACRO134380250EA 1760 CZK
ACRO134380250 ACRO134381000
3-Phenylpropionyl chloride 98%
3-Phenylpropionyl chloride
Vzorec: C₉H₉ClO
MW: 168.62
Bod varu: 107 °C (11 mmHg)
Bod tání: –6 °C
Hustota: 1.137 g/cm³
Bod vzplanutí: 108 °C
MDL Number: MFCD00000748
CAS číslo: 645-45-4
EINECS: 211-443-6
UN: 3265
ADR: 8 II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5245 to 1.5285 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %