Tisk…
3-Phenylpropanal ≥95%, clear, colourless liquid
Dodavatel: MP Biomedicals
Varování
0215619680 0215619625
ICNA0215619680EA 13270 CZK
ICNA0215619680 ICNA0215619625
3-Phenylpropanal ≥95%, clear, colourless liquid
3-Phenylpropanal
Insoluble in water
Vzorec: C₉H₁₀O
Bod varu: 224 °C (1013 hPa)
Bod tání: –42 °C
Hustota: 1,01 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00007021
CAS číslo: 104-53-0
EINECS: 203-211-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Identity Test Passes
Purity ≥95%
FTIR Conforms to Standard